L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Joint scrubber/brush for cleanrooms
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3590600 3590510
PPSA3590600EA 38.5 EUR InStock
PPSA3590600 PPSA3590510
Joint scrubber/brush for cleanrooms
Brosses
Joint scrubber/brush for gaps in hygienic sensitive areas.
  • Material: PP (body), PBT (stock)
  • Unslit or spouted fibre ends
  • Medium-hard bristle material
  • Heat-resistant up to 140 °C
Colour: White
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité