Microscope slide with positive charge
Fournisseur: KLINIPATH
631-1237EA 31.8 EUR InStock
631-1237
Microscope slide with positive charge
Lames Lames adhésives
This microscope slide is designed with grounded-90, finished and clipped corners of 1 mm.
  • Suitable for use in all types of slide printers
  • Used for IHC staining and other special techniques
  • Easy handling in slide racks, automated slide printers and digital slide imagers
Conditionnement: In sealed plastic dispenser boxes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité