Verification standard kit, MultiDirect
Fournisseur: Lovibond
215650 215670
LOVI215650EA 206 EUR InStock
LOVI215650 LOVI215670
Verification standard kit, MultiDirect
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Verification accuracy of photometers and validity of results.
  • Check the performance of photometers over the full measurement range
  • Results can be checked against tolerances provided on the certificate of conformity
Information de livraison: Contains zero solution in sealed photometer vial, 6× verification standard solution in sealed photometer vial, light shield cap, certificate of conformity, instruction sheet.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité