Test kits, photometric, nickel acid baths, LCK cuvette tests
Fournisseur: Hach Lange
LCK
HACHLCK237EA 150 EUR InStock
HACHLCK237
Test kits, photometric, nickel acid baths, LCK cuvette tests
Kits de tests environnementaux
Cuvette tests for acidic nickel plating baths, nickel sulphate and nickel sulphamate baths applications.
  • Precise and reliable measurement values
  • Maximum safety for users, thanks to the closed system and low amounts of reagents
  • Convenient and error-free dosing of the reagents
  • Barcode label for automatic recognition in the photometer
  • Differentiation between tests and measuring ranges by means of colour-coding
Shelf life: 12 months from production date
Température de stockage: 15 à 25 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité