Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 1 x-tended support, 8514
Fournisseur: UVEX
8514.2/35 8514.2/36 8514.2/37 8514.2/38 8514.2/39 8514.2/40 8514.2/41 8514.2/42 8514.2/43 8514.2/44 8514.2/45 8514.2/46 8514.2/47 8514.2/48 8514.2/49 8514.2/50 8514.2/51 8514.2/52
UVEX8514.2/35EA 163 EUR InStock
UVEX8514.2/35 UVEX8514.2/36 UVEX8514.2/37 UVEX8514.2/38 UVEX8514.2/39 UVEX8514.2/40 UVEX8514.2/41 UVEX8514.2/42 UVEX8514.2/43 UVEX8514.2/44 UVEX8514.2/45 UVEX8514.2/46 UVEX8514.2/47 UVEX8514.2/48 UVEX8514.2/49 UVEX8514.2/50 UVEX8514.2/51 UVEX8514.2/52
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 1 x-tended support, 8514
Chaussures et bottes
Cette chaussure de sécurité sans métal et légère avec un maintien sport large se compose d'une partie supérieure en micro-velours respirant perforé, d'une languette rembourrée et une bride, et d'une semelle extérieure en PUR double densité sans silicones. Convient aux personnes allergiques au chrome.
  • Anatomical shape, good lateral stability
  • Climazone technology for improved comfort
  • Ultra-breathable distance mesh lining
  • Removable anti-static comfort insole with moisture control system
  • Anti-slip sole with shock absorption at heel and front of the foot
  • Side frame offers medial and lateral support for all round stability, protecting against ankle injuries and impact protection
  • Elastic laces for quick and individual adjustment
  • 100% metal-free Xenova® toecap
  • Flexible puncture resistant, non metallic midsole in accordance with the latest safety standards
  • Fulfils ESD requirements: resistance to ground <35 megaohms
Suitable for people allergic to chrome.
Couleur: Noir
Largeur: 11
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1P, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité