Containers, Click Pack, nestable, with screw lid, UN-marking
Fournisseur: CURTEC
4420-60-004 4515-60-004 4525-70-004
CURT4420-60-004EA 21.5 EUR InStock
CURT4420-60-004 CURT4515-60-004 CURT4525-70-004
Containers, Click Pack, nestable, with screw lid, UN-marking
Barils, tonneaux, fûts
Nestable containers, made of white HDPE, with dark blue screw lid. For storage and shipment of powders and pastes.
  • Water vapour tight
  • Tamper evident
  • Stackable
  • UN marking (1H2) for hazardous solids
  • Smooth inside
  • Food grade
Easy to close and open with just a quarter-turn. Take up less storage space when empty and help reduce your logistic cost.
Certifications: UN-X certified (1H2) for solids
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité