(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: (±)-α- Acide LipoiqueDL-Acide Thioctique (oxydé)
0494-25GEA 430 EUR InStock
0494-25G
(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique, Haute Pureté
(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique
Formule: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206,33 g/mol
Point d'ébullition: 160 – 165 °C
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005474
Numéro CAS: 1077-28-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification (IR) PASS
Purity ≥ 99.0 %
Solubility (5%, EtOH) PASS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité