Alcool polyvinylique, M.W. 500 - 5,000 85-89 %, Haute Pureté, hydrolysé
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
9664-100GEA 112 EUR InStock
9664-100G
Alcool polyvinylique, M.W. 500 - 5,000 85-89 %, Haute Pureté, hydrolysé
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Degree of Hydrolysis 85 – 89%
Loss on Drying ≤5.0%
pH (4.0%, Water) @25 °C 4.5 – 7.0
Residue after Ignition ≤2.0%
Viscosity Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité