Casques de sécurité, uvex pheos alpine
Fournisseur: UVEX
9773.350 9773.050 9773.150 9773.950 9773.550 9773.250 9773.450
111-2277EA 195 EUR InStock
111-2277 111-2276 111-1917 111-1928 111-1927 111-1918 111-1919
Casques de sécurité, uvex pheos alpine
Casques Casques de sécurité
Ce casque en ABS léger offre un haut niveau de protection et une grande durabilité. Il combine les atouts du casque de protection industrielle (EN 397) et les contraintes des casques d'escalade (EN 12492).
  • Adaptateurs latéraux Euroslot (30 mm) pour coquilles anti-bruit
  • Fixation pour protection du visage disponible
  • Harnais six points de suspension textile garantissant ajustement optimal et confort accru
  • Pinces de fixation d'accessoires avec un bandeau élastique (lunettes-masques large champ et lampe à LED de casque d'escalade)
  • Lampes-torches frontales (style 'mineur') peuvent être fixées
  • Adapté aux températures ambiantes jusqu'à –30 °C et résiste au métal en fusion (éclaboussures)
Taille : 550 - 610 mm
Certifications: EN 397, EN 12492 ; basse température (–30 °C) et métal en fusion
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité