Casques de sécurité, uvex pheos B-S-WR
Fournisseur: UVEX
9772.131 9772.332 9772.531 9772.031 9772.832 9772.932
111-1930EA 27.5 EUR InStock
111-1930 111-1931 111-1932 111-1929 111-1933 111-1934
Casques de sécurité, uvex pheos B-S-WR
Casques Casques de sécurité
Ces casques légers sont fabriqués en PE-HD.
  • Trois ouvertures d'aération réglables pour la circulation de l'air, la régulation de la température à l'intérieur du casque et l'amélioration du confort
  • Adaptateurs pour visières et coquilles anti-bruit Uvex et lampes
  • Harnais de suspension à crémaillère pour ajuster la taille du tour de tête de façon individuelle
  • Protection efficace même à des températures extrêmement basses
Plage réglable taille : 520–610 mm
Certifications: EN 397 avec exigences supplémentaires : –30 °C ; MM = métal en fusion (éclaboussures)
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité