Visières, uvex pheos visor
Fournisseur: UVEX
9906.002 9906.003 9906.005 9906.006 9906.007 9906.008
111-1935EA 116 EUR InStock
111-1935 111-1936 111-1937 111-1938 111-1939 111-1940
Visières, uvex pheos visor
Écrans de protection
Visière en polycarbonate avec la technologie de revêtement uvex supravision excellence: traitement anti-buée permanent à l'intérieur et extrêmement résistant aux rayures à l'extérieur. Particulièrement adaptée aux lieux de travail dans lesquels vous avez fréquemment à vous déplacer entre extérieur et intérieur, entre lumière et obscurité.
  • Disponible avec deux autres fixations: pièce mécanique latérale ou verrou magnétique automatique
  • Compatible avec les casques de sécurité uvex pheos E-S-WR et uvex pheos B-S-WR, ainsi qu'avec le casque de sécurité uvex pheos alpine pour les travaux en hauteur
  • Combinaison possible avec les casques anti-bruit uvex K2H et uvex K2H magnétique
Certifiées pour les zones d'application 3 (liquides) et 9 (solides chauds et métal en fusion)
pheos SLB 1: certifiées conformes à la norme GS-ET 29 comme visière de classe 1 pour la protection contre les arcs électriques (4 kA)
pheos SLB 2: certifiées conformes à la norme GS-ET 29 comme visière de classe 2 pour la protection contre les arcs électriques (7 kA), comprenant une protection pour le menton
Informations de commande: Casque non fourni. L'adaptateur de visière 9790.067 est nécessaire pour combinaison avec le casque de sécurité uvex pheos alpine.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité