Chaussures montantes de sécurité, à enfiler, noir et blanc, Shine Grip
Fournisseur: U-Power
UW10012/39 UW10012/47 UW10012/48 UW10012/40 UW10012/41 UW10012/42 UW10012/43 UW10012/44 UW10012/45 UW10012/46 UW10012/35 UW10012/36 UW10012/37 UW10012/38
114-7399EA 69.8 EUR InStock
114-7399 114-7407 114-7408 114-7400 114-7401 114-7402 114-7403 114-7404 114-7405 114-7406 114-7395 114-7396 114-7397 114-7398
Chaussures montantes de sécurité, à enfiler, noir et blanc, Shine Grip
Chaussures et bottes
Chaussures montantes de sécurité 100% sans métal, fabriquées à partir d'un nouveau matériau Safety Dry imperméable et respirant, avec une semelle U.Grip68 PUR résistant à l'abrasion et antidérapante.
  • Semelle intérieure anatomique Ergodry blanche dotée d'un double système de support en PE/EVA avec surface textile ; traitement anti-statique et anti-fongique
  • Revêtement du tunnel Wingtex en nid d'abeilles pour une bonne respirabilité et d'excellentes fonctions d'absorption
  • Système à languette qui facilite le cou-de-pied et améliore le confort lors de la marche
  • Largeur naturelle de 11 pour un confort supplémentaire
  • Embout protecteur en aluminium Airtoe avec membrane respirante (200 J)
Couleur: Blanc
Certifications: EN 20345:2011; S2, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité