Conteneurs, col large, avec bouchon à vis, PACKO
Fournisseur: CURTEC
4315-50-048 4320-50-048 4325-50-048 4305-57-048 4303-57-048 4306-57-048 4310-57-048 4313-57-048
216-1994EA 39.9 EUR InStock
216-1994 216-1995 216-1996 216-1991 216-1990 216-1838 216-1992 216-1993
Conteneurs, col large, avec bouchon à vis, PACKO
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Conteneur en PE-HD de petit volume blanc avec couvercle à vis rouge foncé et joint d'étanchéité translucide. Pour le stockage et l'expédition d'échantillons de poudres, de pâtes et de liquides. Facile à fermer et à ouvrir en un quart de tour.
  • Étanche à la vapeur d'eau
  • Inviolable
  • Marquage UN (1H2) pour substances solides dangereuses
  • Intérieur lisse
  • Qualité alimentaire
Protégez vos produits précieux contre l'humidité, la falsification et la contamination. Réduisez le temps de manipulation Assurez-vous que vos solides dangereux arrivent en toute sécurité à leur destination.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité