HPLC columns, Discovery® Cyano, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco® Discovery® Cyano
59357-U40EA 849 EUR InStock
59357-U40 59356-U30
HPLC columns, Discovery® Cyano, Supelco®
Colonnes pour chromatographie
Discovery® Cyano columns have low hydrophobicity for rapid elution of hydrophobic analytes with exceptional peak shape for basic and acidic analytes.
  • Suitable for LC/MS application
  • High retention and resolution of polar compounds
  • Compatible with 100% aqueous phases
Stable pH: 2,0 to 8,0
Information de livraison: Validation packs includes three columns, each from a different lot of bonded phase. Supelguard™ guard cartridge kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, two nuts and ferrules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité