Syringe filters, ValuPrep™
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
ValuPrep™
PALL6054540EA 827 EUR InStock
PALL6054540 516-7574 PALL6054523 PALL6054524 PALL6054541 PALL6054520 PALL6054521 516-8925 PALL6054510 PALL6054511 PALL6054500 PALL6054522
Syringe filters, ValuPrep™
Filtres Filtres-seringue
ValuPrep syringe filters offer the confidence of Pall membranes in economic 1000 packs.
  • Available in 13 and 25 mm sizes
  • Available in 0,2 and 0,45 µm pore sizes, contains Pall PTFE, PVDF, Nylon and wwPTFE membranes
These syringe filters are ideal for routine laboratory HPLC or UHPLC analyses.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité