Luminescent bacteria test kit
Fournisseur: Hach
LCK480 LCK481 LCK482 LCK484 LCK487 LCK488 LCK491
HACHLCK480EA 467 EUR InStock
HACHLCK480 HACHLCK481 HACHLCK482 HACHLCK484 HACHLCK487 HACHLCK488 HACHLCK491
Luminescent bacteria test kit
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
The luminescent bacteria test is a simple operation to carry out as a chemical analysis. It provides quick results within maximum test time of 30 min.
  • Long-life preserved bacteria
  • Viability indicated by natural luminescence
  • Effortless compensation for interferences
The preserved luminescent bacteria are reactivated before the test is started. Toxicity is indicated by the luminescence, more the sample inhibits luminescence, more toxic it is.
Certifications: Conforms to international EN ISO 11348 standard.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité