HPLC columns, NUCLEOSIL® NH2/NH2-RP
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
720095.46 720095.46RP 720025.46 721155.30 721020.30
MANA720095.46EA 475 EUR InStock
MANA720095.46 554-5802 MANA720025.46 554-5807 MANA721020.30
HPLC columns, NUCLEOSIL® NH2/NH2-RP
Colonnes pour chromatographie
NUCLEOSIL® NH2 and NH2-RP are aminopropyl modified silica phases for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Weakly hydrophobic, polar and ionic phase for RP, NP and ion exchange chromatography
  • Separation mechanism based on polar, hydrophobic and weak ion exchange interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité