L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Digital refractometers, RFM300-T
Fournisseur: BELLINGHAM STANLEY
19-30 19-40
BELL19-30EA 11076 EUR InStock
BELL19-30 BELL19-40
Digital refractometers, RFM300-T
Réfractomètres Réfractomètres de paillasse
These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
  • Flat prism surface, touch screen and Peltier control
  • Smart temperature stability check only displays results when sample is stable
  • Up to 8000 readings stored in memory can be downloaded to a PC using free downloadable software
Certifications: US/EP/BP/JP. FDA 21 CFR part 11. Validation documentation IQ/OQ/PQ is available on request.
Information de livraison: Supplied with power cable and multi-language CD manual. EU,More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité