Colonnes analytiques HPLC, Inertsil®
Fournisseur: GL Sciences B.V.
5020-01821 5020-01802 5020-01801 5020-01771
GLSC5020-01821EA 987 EUR InStock
GLSC5020-01821 GLSC5020-01802 GLSC5020-01801 GLSC5020-01771
Colonnes analytiques HPLC, Inertsil®
Colonnes pour chromatographie
Les phases de la série Inertsil® sont basées sur une silice plus pure et à surface plus élevée, spécialement fabriquée pour fournir une couverture maximale de la phase. Le résultat est une série de colonnes qui fournissent d'excellentes formes de pics en utilisant des éluants simples tout en fonctionnant à basse pression.
Inertsil® ODS-3 largement utilisée et fiable pour des méthodes bien établies dans les laboratoires pharmaceutiques et les laboratoires de recherche sous contrat. Elle possède une rémanence relativement forte par rapport aux colonnes ODS disponibles dans le commerce.
Inertsil® ODS-3V offre tous les avantages chromatographiques exceptionnels d'Inertsil® ODS-3 avec l'avantage supplémentaire d'une procédure CQ validée et documentée de manière plus approfondie, en accord avec les exigences de la conformité BPL/BPF. Chaque Inertsil® ODS-3V est livré avec un certificat de validation du fabricant montrant les résultats détaillés de chaque étape AQ et CQ de la fabrication. L'utilisation des colonnes Inertsil® ODS-3V fournit une mesure supplémentaire d'assurance quant à la performance constante d'une colonne à une autre et d'un lot à un autre. Les colonnes Inertsil® ODS-3V sont également disponibles en sets de 3 colonnes emballées avec trois lots de silice différents ou un seul lot de silice pour aider aux études de reproductibilité.
Inertsil® ODS-4 offre la même inertie extrême à tout type de composés, tout comme InertSustain C18, ainsi qu'une stabilité sans pareil sous des phases mobiles 100 % aqueuses pour l'analyse qualitative comme quantitative.
Le même gel de silice de base et la technologie de liaison qui sont utilisés pour Inertsil® ODS-3 sont également employés pour Inertsil® C8-3. La différence entre les deux phases est simplement la longueur des ligands hydrocarbonés.
Inertsil® CN-3 est une phase liée au cyanopropyle qui fournit des interactions pi-pi offertes par la triple liaison dans les groupes cyano. Cette colonne peut être aussi bien utilisée pour des séparations en phase inversée que pour des séparations en phase normale. La colonne est initialement expédiée dans un mélange de n-hexane/éthanol.
Inertsil® PH-3 ont des groupes phényles directement liés au gel de silice, ce qui permet d'obtenir des caractéristiques de phase inverse pures, essentielles à la résolution de composés hautement polaires comme les produits pharmaceutiques acides et basiques. La couverture quasi parfaite de la phase phényle sur ce matériau permet d'obtenir des pics étroits et symétriques, même pour les composés les plus polaires, en utilisant des éluants simples comme l'acétonitrile ou le méthanol aqueux.
Inertsil® NH₂ comporte des groupes aminopropyle liés au gel de silice. Généralement, les colonnes Amino, dont Inertsil® NH₂, sont fortement utilisées pour l'analyse du sucre en mode phase inversée. Inertsil® NH₂ est également disponible en mode phase normale et présente une sélectivité unique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité