Burette stands, for TIM8xx, Radiometer Analytical
Fournisseur: Hach
661-0084EA 900 EUR InStock
661-0084 HACHX51T028 661-0027
Burette stands, for TIM8xx, Radiometer Analytical
Supports de statif
High resolution burette stands for TIM8xx series titrators and ION570 benchtop meters.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité