Ceramic beads, SiLibeads®
Fournisseur: SIGMUND LINDNER GMBH
9707 97025
LINR9707EA 480 EUR InStock
LINR9707 LINR97025
Ceramic beads, SiLibeads®
Perles Billes en céramique
Ceramic beads made of Zirconium Oxide / Yttrium stabilised.
  • High density
  • Very high wear and tear resistance
  • Low contamination of the grinding product
  • Useable for all modern types of mills and high energy mills (vertical and horizontal)
  • Excellent crystal structure avoids bead breakage and reduces the abrasion of mill parts
  • No radioactivity
  • Conformity to 1935/2004/EC
The exact roundness as well as the smooth and polished surface of the beads contributes to low wear rate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité