Capillary columns, DB-VRX
Fournisseur: Agilent
123-1564 122-1534 122-1564 123-1534 124-1534 124-1574 121-1524 121-1544
HEWL123-1564EA 1490 EUR InStock
HEWL123-1564 HEWL122-1534 HEWL122-1564 HEWL123-1534 HEWL124-1534 HEWL124-1574 HEWL121-1524 HEWL121-1544
Capillary columns, DB-VRX
Colonnes pour chromatographie
DB-VRX has unique selectivity engineered for optimum resolution of volatiles analysis.
  • No subambient cooling required to resolve the six 'gases'
  • Fast run time
  • Low polarity
  • Excellent peak shape
  • Bonded and cross-linked
  • Solvent rinsable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité