Capillary columns, HP-chiral β
Fournisseur: Agilent
19091G-B133 19091G-B213 19091G-B233 19091G-B233E
HEWL19091G-B133EA 798 EUR InStock
HEWL19091G-B133 HEWL19091G-B213 HEWL19091G-B233 HEWL19091G-B233E
Capillary columns, HP-chiral β
Colonnes pour chromatographie
Phenyl-based polymer provides low bleed and does not interfere with nitrogen-specific detectors.
  • Beta-cyclodextrin in (35%-Phenyl)-methylpolysiloxane
  • Chiral separations without chiral specific derivatisation
  • Available in two concentrations of beta-cyclodextrin: 10% and 20%
  • 20% beta-cyclodextrin best choice for initial screening
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité