Capillary columns, HP-fast residual solvent
Fournisseur: Agilent
19095V-420 19095V-420E 19095V-420LTM
HEWL19095V-420EA 979 EUR InStock
HEWL19095V-420 HEWL19095V-420E HEWL19095V-420LTM
Capillary columns, HP-fast residual solvent
Colonnes pour chromatographie
Bonded and cross-linked GC columns.
  • Equivalent to USP Phase G43
  • Thinner film reduces run time by 2,5 times and increases MDL by 2 times compared to standard film thickness
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité