L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Calibration standards for thickness gauges
Fournisseur: Industrial Physics
LD5418 LD5417 LD5400
SIMELD5418EA 90.9 EUR InStock
SIMELD5418 SIMELD5417 SIMELD5400
Calibration standards for thickness gauges
Contrôle des revêtements
Calibration standards are meant for verifying coating gauges - These plastic foils and shims are acting as standards.
  • Labelling with both metric and imperial units
Plastic shims are used for quick measurements when placed over metal to protect the probe from rough or hot surfaces.
A thickness gauge can measure shim coating over a smooth metal surface (zero plate). Certified plastic shims can be placed over an uncoated metal - Not suitable for use with magnetic pull-off gages.
Certifications: NIST
Conditionnement: In a plastic pouch.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Plage de mesure Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plastic shims (5) including 25 µm orange, 50 µm red, 125 µm blue, 250 µm brown, 500 µm yellow 12 – 20 000 µm 1 SIMELD5400
Certified plastic shims (8) including 25 µm orange, 50 µm red, 75 µm green, 125 µm blue, 250 µm brown, 500 µm yellow, 1000 µm white, 1500 µm black 12 – 20 000 µm 1 SIMELD5417
Certified plastic shim 12 – 20000 µm 1 SIMELD5418
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité