Microscopes de surface avec éclairage
Fournisseur: Industrial Physics
LD6152 LD6154 LD6156 LD6174 LD6172 LD6170 LD6169
SIMELD6152EA 648 EUR InStock
SIMELD6152 SIMELD6154 649-0036 SIMELD6174 SIMELD6172 SIMELD6170 SIMELD6169
Microscopes de surface avec éclairage
Microscopes
Microscopes portables permettant aux inspecteurs d'examiner la propreté des surfaces, les marques, les trous d'épingles, les yeux de poisson, le décollage, les fissures et autres défauts de revêtement sur site.
  • Échelle et lentille dotées d'un cadran de mise au point
  • Surface à examiner toujours clairement visible
  • L'image que vous verrez sera inversée
Information de livraison: Fournis dans un étui en cuir noir.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité