T-shirt haute visibilité, manches longues, Bresso
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
3890A2/FC1/S 3890A2/FC1/M 3890A2/FC1/L 3890A2/FC1/XL 3890A2/FC1/2XL 3890A2/FC1/3XL 3890A2/FY1/S 3890A2/FY1/M 3890A2/FY1/L 3890A2/FY1/XL 3890A2/FY1/2XL 3890A2/FY1/3XL
113-8601EA 42.4 EUR InStock
113-8601 113-8602 113-8603 113-8604 113-8605 113-8606 113-8607 113-8608 113-8609 113-8610 113-8611 113-8612
T-shirt haute visibilité, manches longues, Bresso
Tenue de travail
Ces T-shirts doux sont en tissu tricoté double Ultra Line. Extérieur : 100% polyester, intérieur : 50% Viloft® et 50% polyester (aiguille tombante).
  • Col en V, manches longues
  • Maille haute visibilité sous les bras pour une ventilation maximale
  • Absorption et évacuation de la transpiration, la peau continue de respirer
  • Coutures piquées
  • Bande réfléchissante extensible
Poids : 185 g/m²
Certifications: EN ISO 20471:2013 (classe 2 jusqu'à la taille S, classe 3 à partir de taille M) ; GO/RT 3279 (uniquement pour orange fluo)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité