Cut resistant gloves, Cut 5 PU Palm, A622
Fournisseur: Portwest
A622G7RXXL A622G7RM A622G7RL A622G7RXL
112-4590EA 90.9 EUR InStock
112-4590 112-4588 112-4587 112-4589
Cut resistant gloves, Cut 5 PU Palm, A622
Gants
Level 5 cut resistant gloves for maximum protection against cuts and sharp objects. Made of HPPE/glass fibre fabric with a PU coating on palm and fingertips.
  • PU dipped palm provides excellent grip
  • Seamless liner for added comfort and dexterity
Certifications: EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité