Gants à usage universel, Senti-Flex, A360
Fournisseur: Portwest
A360B8RS A360B8RM A360B8RXXL A360B8RL A360B8RXL
112-4594EA 22.5 EUR InStock
112-4594 112-4595 112-4598 112-4596 112-4597
Gants à usage universel, Senti-Flex, A360
Gants
Ces gants en nylon ultra-minces revêtus de PU sur la paume et le bout des doigts sont parfaits pour une manipulation de précision.
  • Revêtement en PU résistant à l'abrasion
  • Dextérité optimale et excellente respirabilité
Certifications: EN 388:2016 (3121X)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité