Crucibles, aluminium
Fournisseur: Mettler - Toledo
00027331 00026763 51119870
METN00027331EA 392 EUR InStock
METN00027331 METN00026763 METN51119870
Crucibles, aluminium
Creusets
Aluminum is the standard DSC crucible material up to 640 °C. For solids, liquids and powder samples and excellent DSC performance.
  • Eliminates interaction between the sample and the crucible
  • High thermal conductivity and form stability
  • Ensures perfect thermal contact and no artifacts due to its flatness
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité