Buckets, Rectangular, PP
Fournisseur: Pfennig Reinigungstechnik
PPSA2000601EA 21.15 EUR InStock
PPSA2000601 PPSA2000604 PPSA2000605 PPSA2000602 PPSA2000603
Buckets, Rectangular, PP
Godets
Standard for Clino® system trolleys, rectangular bucket with handle. Also suitable for the pre-preparation of textiles.
  • With scaling from 1 to 5 L
  • Coloured to facilitate use as part of a colour coded system
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité