Low protein binding microcentrifuge tubes, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pierce
PIER90411EA 241 EUR InStock
PIER90411 PIER90410
Low protein binding microcentrifuge tubes, Pierce™
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, translucent.
  • Able to tolerate centrifuge speeds up to 20000 RCF
  • Suitable for IP and mass spectrometry applications
  • Certified RNase/DNase-free
Pierce™ low protein binding microcentrifuge tubes (1,5 ml) help minimise protein sample loss during sample manipulation and are ideal in applications where processing steps are extensive.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité