Wafer tweezers, ESD-safe
Fournisseur: OUTILS RUBIS
43LB-4POLY 43LB-8POLY
OUTI43LB-4POLYEA 43.4 EUR InStock
OUTI43LB-4POLY OUTI43LB-8POLY
Wafer tweezers, ESD-safe
Pinces
Polyamide. These cleanroom compatible tweezers are specially designed to handle different fragile and delicate materials of gallium or silicone wafers.
  • Graduated lower paddles prevent the wafer from slipping
  • ESD safe (103Ω x cm)
  • Heat resistance up to 175 °C (short exposure 300 °C)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité