Accessories for Cleaning Trolley Clino® CR-1 EM-CR with EasyMop CR
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3500100 3500150 2014030 2014010 2013430 2013440
PPSA3500100EA 107 EUR InStock
PPSA3500100 PPSA3500150 PPSA2014030 PPSA2014010 PPSA2013430 PPSA2013440
Accessories for Cleaning Trolley Clino® CR-1 EM-CR with EasyMop CR
Chariots
These niro steering castors with or without brake are electrically conductive for the use in technical cleanrooms. Also autoclavable special castors for use in sterile areas.
  • Easy to move
  • Running and steering comfort
  • Maximum ergonomics
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité