Powder Pillows, nickel reagents
Fournisseur: Hach
212368 212468
705-0094EA 36.4 EUR InStock
705-0094 705-0095
Powder Pillows, nickel reagents
Kits de tests environnementaux
USEPA accepted for reporting wastewater analysis (digestion required). Procedure is equivalent to Standard Method 3500-Ni D for wastewater.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité