Powder pillows, chromium
Fournisseur: Hach
1271099 1206699 204399 204499
HACH1271099EA 53.6 EUR InStock
HACH1271099 HACH1206699 HACH204399 HACH204499
Powder pillows, chromium
Kits de tests environnementaux
ChromaVer 3 reagent for hexavalent chromium determination by the Diphenylcarbohydrazide Method. USEPA accepted for reporting for wastewater analyses using Hach Method 8023.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité