Chemical resistant gloves, uvex rubiflex S NB40S
Fournisseur: UVEX
9890222 9890220 9890221 9890223
UVEX9890222EA 251 EUR InStock
UVEX9890222 UVEX9890220 UVEX9890221 UVEX9890223
Chemical resistant gloves, uvex rubiflex S NB40S
Gants
These fully coated NBR (nitrile butadiene rubber) gloves provide excellent resistance to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils and solvents.
  • Very good mechanical characteristics, outstanding abrasion resistance
  • Good water vapour absorption due to the cotton lining
  • Anatomic shape, highly flexible
  • Reinforced design
Ideal for use in the automotive, chemical, mechanical industry as well as for metal processing.
Certifications: EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité