Water distiller, Aquasel
Fournisseur: Selecta
SELE4903003EA 0 EUR InStock
SELE4903003
Water distiller, Aquasel
Purificateurs d'eau Distillateurs
Aquasel is suitable for continuous distilled water requirements.
  • Boiler unit and heater element made of 304 stainless steel, with lid and condenser made from borosilicate glass
  • Produces is pyrogen-free distilled water
  • Safety system cuts off power to the heater element in the event of low water
  • Easy disassembly for cleaning and storage
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité