Reversed phase HPLC columns, Synergi™ Polar-RP
Fournisseur: Phenomenex
PHEN00B-4336-Y0EA 0 EUR InStock
PHEN00B-4336-Y0 PHEN00D-4336-V0-AX PHEN00G-4336-E0 PHEN00A-4336-Y0 PHEN00F-4336-E0 PHEN00D-4336-Y0 PHEN00N-4336-B0-CE PHEN03M-4336-B0-CE PHEN00C-4336-Y0 PHEN00N-4371-D0-CE PHEN00D-4336-B0 PHEN00D-4371-Y0 PHEN00C-4336-B0 PHEN00G-4351-P0-AX PHEN00B-4336-P0-AX PHEN00F-4336-P0-AX PHEN00M-4336-B0-CE PHEN00F-4336-A0 PHEN00B-4336-B0 PHEN00F-4336-U0-AX PHEN00M-4371-B0-CE PHEN00A-4336-B0 PHEN00B-4371-E0 PHEN00F-4336-AF PHEN00N-4371-B0-CE PHEN00G-4336-P0-AX PHEN00G-4336-N0 PHEN00G-4351-N0 PHEN00D-4371-B0 PHEN00F-4336-AC PHEN00F-4336-N0 PHEN00C-4336-E0 PHEN00F-4336-Y0 PHEN00D-4336-U0-AX PHEN00D-4336-E0 PHEN00B-4371-Y0 PHEN00D-4336-P0-AX PHEN00G-4336-Y0 PHEN00A-4336-E0 PHEN00F-4336-B0 PHEN00B-4336-E0 PHEN00A-4371-B0 PHEN00G-4336-B0 PHEN00G-4351-V0-AX
Reversed phase HPLC columns, Synergi™ Polar-RP
Colonnes pour chromatographie
Synergi™ Hydro-RP columns have polar endcapped, ether-linked phenyl phase providing polar and aromatic reversed phase selectivity.
  • Ideal for the separation of polar, aromatic compounds
  • Enhanced polar resolution in 100% buffer mobile phases
  • Highly reproducible and stable phenyl phase
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité