N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide (MSHFBA) réactif de silylation, pour dérivatisation GC
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Attention
701260.110 701260.1100 701260.201 701260.510 701260.6100
MANA701260.110EA 145 EUR InStock
MANA701260.110 MANA701260.1100 MANA701260.201 MANA701260.510 MANA701260.6100
N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide (MSHFBA) réactif de silylation, pour dérivatisation GC
N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide (MSHFBA)
Silylation reagent with recommended applications: carboxylic acids, alcohols, phenols, primary and secondary amines and amino acids.
  • Silylation can be applied on many compounds
  • Silylation reagents are easily prepared
  • MSHFBA is especially useful for flame ionisation detection due to the large ratio of fluorine to silicon
Used either alone or in combination with a catalyst (TMCS, TSIM) or another silylation reagent with or without solvent.
Formule: CF₃CF₂CF₂CON(CH₃)Si(CH₃)₃
MW: 299,26 g/mol
Point d'ébullition: 148 °C (760 mm Hg)
Numéro MDL: MFCD00077822
Numéro CAS: 53296-64-3
ONU: 3316
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité