L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Oversized breaker lockout device
Fournisseur: Brady
065329 065321
BRDY065329EA 25.19 EUR InStock
BRDY065329 BRDY065321
Oversized breaker lockout device
Cadenas de sécurité
This oversized 480/600 V frame lockout fits breakers up to 57,15 mm wide and 22,2 mm thick.
  • Made of durable PP and glass filled impact-modified nylon
  • Applies in seconds with thumbscrew mechanism so no screwdriver is needed
  • New blade design with improved grip works on even more breaker models
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité