Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3] (APC (Allophycocyanin)-Cy7®)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
25-4321-U100EA 152 EUR InStock
25-4321-U100
Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3] (APC (Allophycocyanin)-Cy7®)
Anticorps
The A3 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The 2A3 immunolglobulin binds to TNP (trinitrophenol), a hapten not expressed on mouse or human cells. It is used as an isotype control for rat IgG2a antibodies.
Type: Control
Antigen: Isotype Control
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A3
Conjugation: APC-Cyanine7
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: N/A
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité