Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody (PE-Cyanine7) [clone: 61D3]
Fournisseur: Tonbo Biosciences
60-0149-T025 60-0149-T100
60-0149-T025EA 147 EUR InStock
60-0149-T025 60-0149-T100
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody (PE-Cyanine7) [clone: 61D3]
Anticorps
The 61D3 antibody is specific for human CD14, a 53-55 kDa GPI-anchored glycoprotein. CD14 is highly expressed on monocytes and to a lesser extent on interfollicular macrophages, and some dendritic cells. Together with LPS-Binding Protein (LBP), CD14 binds to and mediates the innate immune response to bacterial lipopolysaccharide (LPS).
Type: Primary
Antigen: CD14
Clonality: Monoclonal
Clone: 61D3
Conjugation: PE-Cyanine7
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité