Universal multi-pole breaker lockout
Fournisseur: Brady
066321 066320
BRDY066321EA 15.02 EUR InStock
BRDY066321 BRDY066320
Universal multi-pole breaker lockout
Cadenas de sécurité
This universal breaker lockout is compatible with most two or three pole breakers with a tie-bar, such as GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse and General Switch Company.
  • Made of moulded glass-filled nylon
Use thumbscrews to clamp lockout securely over tie-bar, then insert lock to prevent clamp from being loosened.
Max. shackle diameter: 7,00 mm
Min. shackle clearance: 20,00 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité