L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cut resistant gloves, HyFlex® 72-400
Fournisseur: Ansell
72-400/7 72-400/8 72-400/10 72-400/9 72-400/11
ANSE72-400/7EA 144 EUR InStock
ANSE72-400/7 ANSE72-400/8 ANSE72-400/10 ANSE72-400/9 ANSE72-400/11
Cut resistant gloves, HyFlex® 72-400
Gants
These medium gloves knitted from stainless steel, polyester, Lycra®, HPPE and glass fibre provide outstanding cut protection and enhanced durability.
  • Highest cut protection with no compromise on comfort and flexibility
  • Machine washable: no shrinkage even after multiple high temperature laundering
  • Ambidextrous design: no need to pair, therefore more economical
  • Latex-free: no risk of Type 1 allergies
Ideal for food processing applications, including fish processing, meat and poultry processing and fruit and vegetable processing (sorting, cleaning,More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité