L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
MP-AES torches
Fournisseur: Agilent
G8000-64140 G8000-70002 G8003-70000 G8003-20011 G8003-60018 G8003-68003
HEWLG8000-64140EA 74 EUR InStock
HEWLG8000-64140 HEWLG8000-70002 HEWLG8003-70000 HEWLG8003-20011 HEWLG8003-60018 HEWLG8003-68003
MP-AES torches
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
MP-AES Torches for the 4100/4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer.
  • Accuracy even with difficult samples — the vertical plasma torch provides excellent performance for tough samples with axial viewing for the best sensitivity
  • Reduce sample preparation
  • The axially viewed vertical plasma handles your toughest samples — from food and soil digests to soil extractions
  • Improve productivity when running hydrofluoric (HF) acid digests
  • The inert torch enables direct analysis of HF acid digests directly without a prior neutralization step
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité