Anti-FOXA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB30081EA 643 EUR InStock
ABNOPAB30081
Anti-FOXA3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of human FOXA3.
Type: Primary
Antigen: FOXA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité