Anti-FOXF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB30084EA 518 EUR InStock
ABNOPAB30084
Anti-FOXF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of human FOXF2.
Type: Primary
Antigen: FOXF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité