Anti-LARP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB29903EA 518 EUR InStock
ABNOPAB29903
Anti-LARP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against partial synthetic protein of human LARP1.
Type: Primary
Antigen: LARP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité