Anti-VZV gE Mouse Monoclonal Antibody [clone: VA030]
Fournisseur: Abnova
ABNOMAB13662EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13662
Anti-VZV gE Mouse Monoclonal Antibody [clone: VA030]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against varicella zoster virus (VZV) gE.
Type: Primary
Antigen: VZV gE
Clonality: Monoclonal
Clone: VA030
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human herpesvirus (HHV)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité